Learn More
Pyridin-3,4-dicarboximid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyridine-3,4-dicarboximide |
| Schmelzpunkt | 230°C to 232°C |
| Summenformel | C7H4N2O2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 3,4-pyridinedicarboximide, cinchomeronimide, 3,4-pyridinecarboximide, 1h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3 2h-dione, 2h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione, pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione, cinchomeronic acid imide, 4-azaphthalimid, pyridine-3,4-dicarboximide, 1h,2h,3h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione |
| InChI-Schlüssel | SJSABZBUTDSWMJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=C1NC(=O)C2=CN=CC=C12 |
| IUPAC-Name | 1H,2H,3H-pyrrolo[3,4-c]pyridine-1,3-dione |
| Molekulargewicht (g/mol) | 148.12 |
| PubChem CID | 72926 |
| Mehr anzeigen |