Learn More
Pyridin-3,4-dicarbonsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Pyridine-3,4-dicarboxylic anhydride is an important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridin-3,4-dicarbonsäureanhydrid ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Wird in der Agrochemie, in der Pharmazie und in Färbemitteln verwendet.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Pyridin-3,4-dicarbonsäureanhydrid ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Wird in der Agrochemie, in der Pharmazie und in Färbemitteln verwendet.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyridine-3,4-dicarboxylic anhydride |
| Schmelzpunkt | 75°C to 79°C |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Decomposes in water. |
| Formelmasse | 149.11 |
| Reinheit (%) | 97% |