Learn More
Pyridin-3-Carboxamidin-Hydrochlorid 0.5-Hydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10118164
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10118164 5 g 5 Gramm
10453373 10 g 10 Gramm
10091044 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10118164
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07766DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 871825-82-0
Summenformel C12H18Cl2N6O
Molekulargewicht (g/mol) 333.217
InChI-Schlüssel AOHLMHDFGXVZAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-3-carboximidamide hemihydrate hydrochloride
PubChem CID 90477204
IUPAC-Name Pyridin-3-carboximidamide;hydrate;dihydrochloride
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=N)N.C1=CC(=CN=C1)C(=N)N.O.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-3-carboxamidine hydrochloride 0.5 hydrate
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 166.61
Reinheit (%) 95%