Learn More
Pyridin-3-Sulfonylchloridhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15790879 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15790879 5 g 5 Gramm
15700889 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15790879 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 451480050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 42899-76-3 | C5H4ClNO2S·ClH | 214.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42899-76-3
Summenformel C5H4ClNO2S·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 214.07
InChI-Schlüssel VIVPWOMJFLICOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonyl chloride hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, 3-pyridinesulfonyl chloride, hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridylsulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonylchloride hydrochloride, pyridin-3-ylsulfonyl chloride hydrochloride, 3-pyridylsulfonylchloride hcl
PubChem CID 12571517
IUPAC-Name Pyridin-3-Sulfonylchlorid-Hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CN=C1)S(=O)(=O)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride
Schmelzpunkt 144.0°C to 145.0°C
Elementanalytik 26.37 to 29.74% (C) 2.21 to 2.50% (H) 6.15 to 6.94% (N)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. as diethylsulfonamide (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 214.07
Reinheit (%) 95%