Learn More
Pyridin-3-Sulfonylchloridhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10634385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10634385 10 g 10 Gramm
10620895 250 mg 250 Milligramm
10104542 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10634385 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC04103EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 42899-76-3
Summenformel C5H5Cl2NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 214.06
InChI-Schlüssel VIVPWOMJFLICOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonyl chloride hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, 3-pyridinesulfonyl chloride, hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridylsulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonylchloride hydrochloride, pyridin-3-ylsulfonyl chloride hydrochloride, 3-pyridylsulfonylchloride hcl
PubChem CID 12571517
IUPAC-Name Pyridin-3-Sulfonylchlorid-Hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CN=C1)S(=O)(=O)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 214.07
Reinheit (%) 95%