Learn More
Pyridin-4-Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10503153
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10503153 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10337853 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10503153 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC04212EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 1692-15-5
Summenformel C5H6BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 122.92
MDL-Nummer MFCD01074545
InChI-Schlüssel QLULGIRFKAWHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-4-boronic acid, 4-pyridineboronic acid, 4-pyridylboronic acid, pyridin-4-yl boronic acid, 4-pyridinylboronic acid, pyridin-4-yl-4-boronic acid, 4-pyridinebornic acid, pyridyl-4-boronic acid, 4-pyridinyl boronic acid, pyridine-4-ylboronic acid
PubChem CID 2734379
SMILES OB(O)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridin-4-ylboronic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
IUPAC-Name Pyridin-4-ylboronsäure
Formelmasse 122.92
Reinheit (%) 97%