Learn More
Pyridin-4-carbonitril, Mikromol™
Artikelnummer. 17951366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17951366 100 mg 100 Milligramm
17990746 25 mg 25 Milligramm
30463762 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17951366 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0845.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Pyridin-4-carbonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-4-carbonitrile
CAS 100-48-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pyridine-4-carbonitrile
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H4 N2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 4-Pyridinecarbonitrile, Isonicotinonitrile (6CI,8CI), 4-Azabenzonitrile, 4-Cyanopyridine, 4-Pyridinenitrile, 4-Pyridyl cyanide, 4-Pyridylcarbonitrile, Isonicotinic acid nitrile, NSC 60681, gamma-Cyanopyridine, Fampridine Impurity 2, Ethionamide Impurity B, Isoniazid Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C6H4N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H
SMILES N#Cc1ccncc1
IUPAC-Name Pyridin-4-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 104.11
Menge 100 mg
Formelmasse 104,0374 g/mol