Learn More
Pyridin-4-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Pyridine-4-carboxaldehyde is an heterocyclic building block used for the synthesis of various pharmaceutical compounds, such as new 1,4-dihydropyridin-4-yl-phenoxyacetohydrazones, having anticonvulsant and anti-inflammatory properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridin-4-Carboxaldehyd ist ein heterocyclischer Baustein, der für die Synthese verschiedener pharmazeutischer Verbindungen, wie neuer 1,4-dihydropyridin-4-yl-phenoxyacetohydrazones, mit antikonvulsiven und entzündungshemmenden Eigenschaften verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (20 mg/ml bei 20 °C), Ethanol und Aceton.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Pyridin-4-Carboxaldehyd ist ein heterocyclischer Baustein, der für die Synthese verschiedener pharmazeutischer Verbindungen, wie neuer 1,4-dihydropyridin-4-yl-phenoxyacetohydrazones, mit antikonvulsiven und entzündungshemmenden Eigenschaften verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (20 mg/ml bei 20 °C), Ethanol und Aceton.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyridine-4-carboxaldehyde |
Schmelzpunkt | -4°C |
Dichte | 1.132 |
Siedepunkt | 198°C |
Flammpunkt | 75°C (167°F) |
Brechungsindex | 1.544 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 105342 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (20mg/ml at 20°C),ethanol and acetone. |