Learn More
Pyridin-4-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443404
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11443404
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10656.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 872-85-5 | C6H5NO | 107.112 g/mol
Pyridine-4-carboxaldehyde is an heterocyclic building block used for the synthesis of various pharmaceutical compounds, such as new 1,4-dihydropyridin-4-yl-phenoxyacetohydrazones, having anticonvulsant and anti-inflammatory properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridin-4-Carboxaldehyd ist ein heterocyclischer Baustein, der für die Synthese verschiedener pharmazeutischer Verbindungen, wie neuer 1,4-dihydropyridin-4-yl-phenoxyacetohydrazones, mit antikonvulsiven und entzündungshemmenden Eigenschaften verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (20 mg/ml bei 20 °C), Ethanol und Aceton.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872-85-5
Summenformel C6H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 107.112
MDL-Nummer MFCD00006425
InChI-Schlüssel BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridinecarboxaldehyde, isonicotinaldehyde, 4-formylpyridine, isonicotinic aldehyde, p-pyridinealdehyde, pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinealdehyde, 4-pyridylaldehyde, 4-pyridinecarbaldehyde, pyridine-4-aldehyde
PubChem CID 13389
IUPAC-Name Pyridin-4-Carbaldehyd
SMILES C1=CN=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-4-carboxaldehyde
Schmelzpunkt -4°C
Dichte 1.132
Siedepunkt 198°C
Flammpunkt 75°C (167°F)
Brechungsindex 1.544
Menge 25 g
Beilstein 105342
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (20mg/ml at 20°C),ethanol and acetone.
Formelmasse 107.11
Reinheit (%) 97%