Learn More
Pyridin-4-Carboximidamidhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2705772
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10712967
Marke: Thermo Scientific Maybridge CD05159DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 6345-27-3
Summenformel C6H8ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 157.60
MDL-Nummer MFCD00040385
InChI-Schlüssel IONKMFGAXKCLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonicotinimidamide hydrochloride, pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 4-amidinopyridine hydrochloride, isonicotinamidine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, isonicotinamidine, hydrochloride, 4-amidino-pyridine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine, chloride
PubChem CID 2776844
IUPAC-Name Pyridin-4-carboximidamid;hydrochlorid
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-4-carboximidamide hydrochloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 5 g
Formelmasse 157.6
Reinheit (%) 95%