Learn More
Pyridin, 99+%, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081420 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
50 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10081420 1 L EcoSafPak™ Glasflasche 1 Liter
10644802 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10634802 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10092583 25 L Metallfass 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10081420 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131780010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79.102 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-86-1
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 79.102
MDL-Nummer MFCD00011732
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-Name Pyridin
SMILES C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine
Schmelzpunkt -42.0°C
Dichte 0.9780g/mL
Siedepunkt 115.0°C to 116.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt 17°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung EcoSafPak™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5085 to 1.5105
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.02% max.
Relative Dichte 0.978
Dampfdruck Vapor Pressure: 20mbar at 20°C
Viskosität 0.95 mPa.s (20°C)
Beilstein 20, 181
Wasser 0.1% max. (Coulometric)
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Merck Index 15, 8081
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Formelmasse 79.1
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein