Learn More
Pyridin, 99+%, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10092583 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Metallfass
Tamaño de la unidad:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
50 Milliliter
Código de producto. Menge Verpackung unitSize
10092583 25 L Metallfass 25 Liter
10644802 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10081420 1 L EcoSafPak™ Glasflasche 1 Liter
10634802 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10092583
Marca: Thermo Scientific Acros 131780250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79.102 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 110-86-1
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 79.102
MDL-Nummer MFCD00011732
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-Name Pyridin
SMILES C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Pyridine
Schmelzpunkt -42.0°C
Dichte 0.9780g/mL
Siedepunkt 115.0°C to 116.0°C
Menge 25 L
Flammpunkt 17°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Metallfass
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5085 to 1.5105
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.02% max.
Relative Dichte 0.978
Dampfdruck Vapor Pressure: 20mbar at 20°C
Viskosität 0.95 mPa.s (20°C)
Beilstein 20, 181
Wasser 0.1% max. (Coulometric)
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Merck Index 15, 8081
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Formelmasse 79.1
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Nur für Forschungszwecke
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.