Learn More
Pyridin, ≥99 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10137932 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
25 Milliliter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10137932 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10215752 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10718024 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10137932 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 386560250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.50 €
    25.70 € / 25 Milliliter
    Sparen 0.80 €
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79.102 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-86-1
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 79.102
MDL-Nummer MFCD00011732
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-Name Pyridin
SMILES C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine
Schmelzpunkt -42.0°C
Namenshinweis 99+%
Extinktion 0.022 max. at 345nm, 0.097 max. at 340nm, 0.301 max. at 335nm, 1 max. at 310nm
Dichte 0.9780g/mL
Menge 25 mL
Flammpunkt 17°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5085 to 1.5105
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Prozentgehaltsbereich 99+%
Relative Dichte 0.978
Viskosität 0.95 mPa.s (20°C)
Wasser 0.05% max.
Merck Index 15, 8081
Siedepunkt 115.0°C to 116.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Formelmasse 79.1
Reinheit (%) ≥99%
Güte Spektroskopie