Learn More
Pyridin, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
500 ml
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Description
C5H5N, CAS-Nummer-110-86-1, Azabenzene, Azin, Caswell Nr. 717, piridina, piridina italienisch, pirydyna, pirydyna polnisch, Pyridin, Pyridin deutsch, RCRA Abfallnummer u196, 2.5L, 115 °C, CHEBI:16227, Farblos, 79,1 g/mol, JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N, Pyridin, -42 °C, 11732, 79.102
Specifications
pH | 8,5 |
Schmelzpunkt | -42 °C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 115 °C |
Menge | 500 ml |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 20 W bei 20 °C |
Viskosität | 0.95 mPa*s bei 20 °C |
Formelmasse | 79.1 mol |
Safety and Handling
Product Identifier
- Pyridine
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.