Learn More
Pyridin-d5, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397928
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2g
10g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397928 10g 10 Gramm
11387928 2g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11397928 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036471.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84.13 g/mol
Pyridine-d{5} is used in the synthesis complexes with cobalt(II) halides, pyridine-d5, a deuterated form of pyridine, ionic liquid matrices (ILMs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7291-22-7
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 84.13
MDL-Nummer MFCD00044639
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Synonym pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
PubChem CID 558519
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-Pentadeuteriopyridin
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-d5
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,05 g/mL
Flammpunkt 20 °C (68 °F)
Geruch Unangenehm
Brechungsindex 1,506
Menge 10g
Schmelzpunkt -42 °C
Siedepunkt 115 °C
UN-Nummer UN1282
Beilstein 114377
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,ether,acetone,and benzene.
Formelmasse 84.14
Reinheit (%) 99.5%