missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyridin-d5 (Reagenzqualität), CDN

Artikelnummer. 30327981
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327981 5 g 5 Gramm
30328208 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30327981 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND00855G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pyridine D5
CAS 7291-22-7
Summenformel C5 2H5 N
Menge 5 g
Synonym Pyridine-2,3,4,5,6-d5, Pyridine-d5 (6 CI,7 CI,8 CI,9 CI), Pentadeuteropyridine, Perdeuteriopyridine
InChI-Formel InChI=1 S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1nc([2 H])c([2 H])c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-pentadeuteriopyridine
Molekulargewicht (g/mol) 84.13
Formelmasse 84,0736 g/mol
Reinheit (%) 99 Atom % D, min 99% chemische Reinheit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.