Learn More
Pyridin-d5 (Reagenzqualität), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyridine D5 |
| CAS | 7291-22-7 |
| Summenformel | C5 2H5 N |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Pyridine-2,3,4,5,6-d5, Pyridine-d5 (6 CI,7 CI,8 CI,9 CI), Pentadeuteropyridine, Perdeuteriopyridine |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1nc([2 H])c([2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-Name | 2,3,4,5,6-Pentadeuteriopyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 84.13 |
| Formelmasse | 84,0736 g/mol |
| Mehr anzeigen |