Learn More
Pyridine, Honeywell Burdick & Jackson™
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Spezifikationen für extrem niedrigen Wassergehalt
- Spezifikationen für niedrigen Amingehalt
- Niedriger Partikelgehalt
- Hohe Lösungsmittelreinheit
Spezifikation
Güte | Geringes Wasser |
Menge | 2.5 L |
Flammpunkt | 20 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig, klar |
Brechungsindex | 1.5085 - 1.5109 |