Learn More
Pyridinhydrobromid Perbromid, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499160
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11499160
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15684.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 39416-48-3 | C5H5N·HBr3
Pyridine hydrobromide perbromide is used as a brominating reagent in alfa-bromination and alfa-thiocyanation of ketones, phenols, unsaturated and aromatic ethers. It is used as a raw material in the preparation of beta-adrenergic blocking agents. Furthermore, it is used as an analytical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridinhydrobromid-Perbromid wird als bromierendes Reagenz bei der alfa-Bromierung und alfa-Thiocyanation von Ketonen, Phenolen, ungesättigten und aromatischen Ethern verwendet. Wird als Rohstoff bei der Herstellung von beta-adrenergen Blockern verwendet. Wird darüber hinaus als analytisches Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Essigsäure, Ethanol, n-Butanol und Terahydrofuran. Unlöslich in Wasser, Tetrachlorkohlenstoff, Ethylbromid, Benzol, Toluol, Ligroin, Petrolether.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39416-48-3
Summenformel C5H5N·HBr3
MDL-Nummer MFCD00013223
Synonym Pyridinium bromide perbromide; Pyridinium tribromide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine hydrobromide perbromide
Schmelzpunkt 128°C to 136°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3690144
Merck Index 14,7973
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,acetic acid,ethanol,n-butanol and terahydrofuran. Insoluble in water,carbon tetrachloride,ethyl bromide,benzene,toluene,ligroin,petroleum ether.
Formelmasse 319.82
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine hydrobromide perbromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.