Learn More
Pyridin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404223
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11404223 50 g -
11414223 250 g 250 Gramm
11494213 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404223 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10871.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
CAS: 628-13-7 | C5H6ClN | 115.56 g/mol
Pyridine hydrochloride is a classical reagent for cleavage of aryl methyl ethers at 200-220o. It is also used in the demethylation of 4,5-dimethyl-7-methoxy-1-tetralone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridinhydrochlorid ist ein klassisches Reagenz für die Spaltung von Arylmethylethern bei 200 bis 220 o. Es wird auch bei der Demethylierung von 4,5-Dimethyl-7-Methoxy-1-Tetralon verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (85 g/100 ml) und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 628-13-7
Summenformel C5H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 115.56
MDL-Nummer MFCD00012802
InChI-Schlüssel AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine hydrochloride, pyridine, hydrochloride, pyridinehydrochloride, pyridine hcl, pyridine, hydrochloride 1:1, pyridine-hcl, pyridine.hcl, pyridiniumchloride, pyridine hcl salt, pyrdine hydrochloride
PubChem CID 10176127
IUPAC-Name Pyridin;Hydrochlorid
SMILES C1=CC=NC=C1.Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Pyridine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼145°C
Siedepunkt 222°C to 224°C
Menge 50 g
Beilstein 3615340
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (85g/100 ml) and methanol.
Formelmasse 115.56
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Pyridine hydrochloride
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridine hydrochloride