Learn More
Pyridin, puriss, p.a., ACS-Reagenz, ≥99.8 % (GC), Honeywell Riedel-de Hëan™
Artikelnummer. 15637260
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 15637260
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 827021L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
puriss p.a., ACS-Reagenz, ≥99.8 % (GC)
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridin
Schmelzpunkt -42 °C (Literatur)
Namenshinweis Puriss p.a., ACS-Reagenz, ≥99.8 % (GC)
CAS 110-86-1
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0.983 g/ml bei 20 °C; 0.978 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 115 °C
Menge 1 l
Flammpunkt 20 °C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H5N
Strukturformel C5H5N
MDL-Nummer MFCD00011732
UN-Nummer UN1282
Beilstein 103233
Synonym Azabenzen, Azin, Pyridin, Pyridin deutsch, Pyridin polnisch, Pyridin italienisch, RCRA-Abfallnummer u196, Caswell Nr. 717, rcra waste number u196, caswell no. 717
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1
IUPAC-Name Pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 79.102
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Formelmasse 79.1
Reinheit (%) >99.8%
Güte ACS-Reagenz