Learn More
Pyridin, Puriss., Reag. Ph. Eur., ≥99,5 % (GC), Solstice
Artikelnummer. 15604720
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15604720 6 x 1 l Glasflasche 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15604720 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 349456X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1655.00 €
    1381.32 € / 6 Stück
    Sparen 273.68 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puriss., Reag. Ph. Eur., getrocknet, ≤ 0,0075% Wasser, ≥ 99,5 % (GC)
  • Die Solstice hat über 200 Jahre Geschichte in der Herstellung hochreiner Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-86-1
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 79.102
MDL-Nummer MFCD00011732
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Azabenzen, Azin, Pyridin, Pyridin deutsch, Pyridin polnisch, Pyridin italienisch, RCRA-Abfallnummer u196, Caswell Nr. 717, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-Name Pyridin
SMILES C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridin
pH ∼8,8 (bei 20 °C)
Schmelzpunkt -42 °C
Farbe Farblos
Dichte 0,978 g/ml bei 25 °C
Menge 6 x 1 l
Explosionsgrenze 0.124
Flammpunkt 17 °C (62,6 °F)
Zündpunkt 899 °F
Geruch Unangenehm
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 10 mmHg (13,2 °C), 20 mmHg (25 °C)
UN-Nummer UN1282
Beilstein 103233
Siedepunkt 115 °C
Löslichkeitsinformationen Vollständig in Wasser mischbar
Formelmasse 79,1 g/mol
Reinheit (%) ≥99,5 % (GC)
Güte Reagenz Ph. Eur./puriss.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: pyridine