Learn More
Pyridin-Schwefeltrioxid-Komplex, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyridine-Sulfur Trioxide Complex |
| CAS | 26412-87-3 |
| Summenformel | C5H5N.SO3 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Sulfur Trioxide-Pyridine, SO3-Py |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H5N.O3S/c1-2-4-6-5-3-1;1-4(2)3/h1-5H; |
| SMILES | O=S(=O)=O.c1ccncc1 |
| IUPAC-Name | Pyridin;Schwefeltrioxid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 159.16 |
| Formelmasse | 158.999 |