Learn More
Pyridin-Schwefeltrioxid-Komplex, TRC
Artikelnummer. 30421757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421757 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421757 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP99156025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-Sulfur Trioxide Complex
CAS 26412-87-3
Summenformel C5H5N.SO3
Menge 25 g
Synonym Sulfur Trioxide-Pyridine, SO3-Py
InChI-Formel InChI=1S/C5H5N.O3S/c1-2-4-6-5-3-1;1-4(2)3/h1-5H;
SMILES O=S(=O)=O.c1ccncc1
IUPAC-Name Pyridin;Schwefeltrioxid
Molekulargewicht (g/mol) 159.16
Formelmasse 158.999