missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LYPLAL1 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18612999 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18612999 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18612999 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306252APC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

LYPLAL1 Polyclonal antibody specifically detects LYPLAL1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen LYPLAL1
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat APC
Verdünnung Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias EC 3.1.2.-, FLJ99730, KIAA1238, lysophospholipase-like 1, lysophospholipase-like protein 1, Q96AV0
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LYPLAL1 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 127018
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.