Learn More
Pyridin, Ultrapure, spektrophotometrischer Gütegrad, >99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328367
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
4 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
11328367 4 L 4 Liter
11348367 250 mL 250 Milliliter
11338367 1 L 1 Liter
11318367 1 L 1 Liter
15476065 4 x 1 L 1 Liter
5 options
Artikelnummer. 11328367
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 032436.K7
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79.102 g/mol
Pyridine is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-86-1
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 79.102
MDL-Nummer MFCD00011732
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-Name Pyridin
SMILES C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine
Schmelzpunkt °C to 42°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.978
Siedepunkt 115°C
Menge 4 L
Flammpunkt 20°C (68°F)
Geruch Unpleasant
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.51
Prozentgehaltsbereich >99.5%
Dampfdruck 20 hPa (15mm Hg) at 20°C
Beilstein 103233
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether,pet ether,and oils.
Formelmasse 79.1
Güte Spektrophotometrisch