Learn More
Pyridiniumdichromat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388156
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11388156 100 g 100 Gramm
11378156 25 g -
11398156 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388156 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15132.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alfa Aesar Pyridinium dichromat, 98 %, Menge:100 g, Schmelzpunkt:∼145 bis 147 °C, Molekulargewicht:376,205, Prozent Reinheit:98 %, CAS:20039-37-6, DOT-Informationen:Transportgefahrenklasse:5.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:Oxidationsmittel, GIFTIG, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
Pyridinium dichromate acts as a strong oxidizing agent used in the conversion of primary alcohols and secondary alcohols to aldehydes and ketones respectively. It plays an important role in the oxidation of unsaturated tertiary alcohols, silyl ethers, the carbon-boron bond, and oximes. Further, it is used in the conversion of acetals to esters and didehydroketones to enones in the presence of tert-butyl hydroperoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridiniumdichromat wirkt als starkes Oxidationsmittel, das bei der Umwandlung von primären Alkoholen und sekundären Alkoholen zu Aldehyden bzw. Ketonen verwendet wird. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Oxidation von ungesättigten tertiären Alkoholen, Silylethern, der Kohlenstoff-Bor-Bindung und Oximen. Darüber hinaus wird es bei der Umwandlung von Acetalen in Ester und Didehydroketonen in Enone in Gegenwart von tert-Butylhydroperoxid verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid und Acetonitril. Schwer löslich in Dichlormethan, Chloroform und Aceton. Unlöslich in Hexan, Ether und Ethylacetat.
Hinweise
Hygroskopisch. Inkompatibel mit organischen Materialien und pulverförmigen Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20039-37-6
Summenformel C10H12Cr2N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 376.205
MDL-Nummer MFCD00013105
InChI-Schlüssel LMYWWPCAXXPJFF-UHFFFAOYSA-P
Synonym pyridinium dichromate, cornforth reagent, pyridinium dichromate pdc, oxido-oxido dioxo chromio oxy-dioxochromium; pyridin-1-ium, pyridiniumdichromate, pyridinium-dichromate, dipyridinium dichromate, bis pyridium chromate, pyridiniumdichromate pdc, acmc-209f5g
PubChem CID 2724130
IUPAC-Name Oxido-(Oxido(dioxo)chromio)oxy-Dioxochrom;pyridin-1-ium
SMILES C1=CC=[NH+]C=C1.C1=CC=[NH+]C=C1.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridinium dichromate
Schmelzpunkt ∼145°C to 147°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3087
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl formamide,dimethyl sulfoxide and acetonitrile. Slightly soluble in dichloromethane,chloroform and acetone. Insoluble in hexane,ether and ethyl acetate.
Formelmasse 376.21
Reinheit (%) 98%