Learn More
Pyridinium Dichromate, TRC
Artikelnummer. 30425621
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30425621 1 g 1 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30425621
Marke: Toronto Research Chemicals TRCP9915801G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridinium Dichromate
CAS 20039-37-6
Summenformel C10H12Cr2N2O7
Menge 1 g
Synonym Pyridine Compd. with Dichromic Acid, Dichromic Acid Compd. with Pyridine, Pyridine Compd. with Chromic Acid, Bis(pyridinium) Dichromate, Dipyridinium Dichromate, PDC
InChI-Formel InChI=1S/2C5H5N.2Cr.2H2O.5O/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;;;;/h2*1-5H;;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
SMILES O[Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)O.c1ccncc1.c2ccncc2
IUPAC-Name hydroxy-(hydroxy(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium;pyridine
Molekulargewicht (g/mol) 376.2
Formelmasse 375.9455