Learn More
Pyridinium-toluol-4-sulfonat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427677
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11427677 25 g 25 Gramm
11437677 100 g -
11447677 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11427677
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15708.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 24057-28-1 | C12H13NO3S
Pyridinium p-Toluenesulfate is used in the synthesis of a subdomain of the cytochrome P450 BM3 enzyme, for use in screening systems for drug candidates. Efficient catalyst for preparing tetrahydropyranyl ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridinium-p-toluolsulfat wird bei der Synthese einer Subdomäne des Cytochrom P450 BM3-Enzyms und für den Einsatz in Screening-Systemen für Wirkstoffkandidaten verwendet. Effizienter Katalysator für die Vorbereitung von Tetrahydropyranylethern.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), Ethanol, Aceton, Dichlormethan, Chloroform, Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. Lagerung an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24057-28-1
Summenformel C12H13NO3S
MDL-Nummer MFCD00013108
Synonym pyridinium p-toluenesulfonate, ppts, pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulfonate, pyridinium 4-toluenesulfonate, pyridinium tosylate, pyridinium 4-methylbenzenesulfonate, pyridinium p-toluene sulfonate, pyridinium p-toluene sulphonate, pyridinium para-toluenesulfonate, 4-toluenesulfonic acid pyridine salt
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridinium p-toluenesulfonate
Schmelzpunkt 116°C to 120°C
Menge 25 g
Beilstein 3764305
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly),ethanol,acetone,dichloromethane,chloroform,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 251.31
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridinium-p-toluenesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Pyridinium-p-toluenesulfonate