Learn More
Pyridostigmin-d3-Bromid (1-Methyl-d3), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyridostigmine-D3 (1-methyl-D3) Bromide |
| Summenformel | C9 D3 H10 N2 O2 . Br |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | 3-[[(Dimethylamino)carbonyl]oxy]-1-(methyl-d3)pyridinium bromide, Pyridostigmine-d3 (1-methyl-d3) bromide, Pyridostigmine-d3 bromide, 3-Hydroxy-1-(methyl-d3)pyridinium dimethylcarbamate bromide, 3-[(Dimethylcarbamoyl)oxy]-1-(methyl-d3)pyridin-1-ium bromide, Pyridostigmine-D3 (1-methyl-D3) bromide |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C9H13N2O2.BrH/c1-10(2)9(12)13-8-5-4-6-11(3)7-8;/h4-7 H,1-3H3;1 H/q+1;/p-1/i3D3; |
| SMILES | [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])[n+]1 cccc(OC(=O)N(C)C)c1 |
| IUPAC-Name | [1-(Trideuteriomethyl)pyridin-1-ium-3-yl] N,N-dimethylcarbamat;bromid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 264.134 |
| Formelmasse | 263,035 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 Atom % D, Minimum 98% chemische Reinheit |