Learn More
Pyridoxal-5-Phosphathydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082069
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11449433
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12323.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 41468-25-1 | C8H10NO6P | 247.14 g/mol
Active form of Vitamin B-6Pyridoxal-5’-phosphate monohydrate is used to modify the lysyl and valyl residues in proteins. It acts as a coenzyme in transamination reactions and as an inhibitor for purinergic receptors and intracellular. It is involved in decarboxylation and deamination reactions viz. the conversion of dopa into dopamine of glutamate into GABA and histidine to histamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die aktive Form von Vitamin B-6Pyridoxal-5'-Phosphat-Monohydrat wird zur Modifikation der Lysyl- und Valylrückstände in Proteinen verwendet. Es fungiert als Coenzym in Transaminierungsreaktionen und als Inhibitor für purinerge Rezeptoren und intrazelluläre. Es ist an Decarboxylierungs- und Deaminierungsreaktionen beteiligt, und zwar bei der Umwandlung von Dopa zu Dopamin, von Glutamat zu GABA und von Histidin zu Histamin.
Löslichkeit
Löslich in alkalischen Lösungen. Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 41468-25-1
Summenformel C8H10NO6P
Molekulargewicht (g/mol) 247.14
MDL-Nummer MFCD00006333
InChI-Schlüssel NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl methyl dihydrogen phosphate hydrate, pyridoxal phosphate hydrate, pyridoxal 5-phosphate monohydrate, phosphopyridoxal monohydrate, pyridoxyl phosphate monohydrate, unii-5v5ioj8338, pyridoxal-5-phosphate, monohydrate, pyridoxal-5'-phosphate monohydrate, pyridoxal-5-phosphate monohydrate, pyridoxal 5'-phosphate monohydrate
PubChem CID 38882
IUPAC-Name (4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyldihydrogenphosphat;hydrat
SMILES CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Pyridoxal-5-phosphate hydrate
Schmelzpunkt 142°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,7979
Löslichkeitsinformationen Soluble in alkaline solutions. Sparingly soluble in water.
Formelmasse 265.17 (247.15 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado