Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyridoxal5-Phosphat-Monohydrat, 99 %
Artikelnummer. 10731891 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10731891 1 g Glasflasche 1 Gramm
10348270 5 g Glasflasche 5 Gramm
10249693 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10731891 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 228170010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.30 €
    37.65 € / 1 Gramm
    Sparen 8.65 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 41468-25-1 | C8H10NO6P | 247.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41468-25-1
Summenformel C8H10NO6P
Molekulargewicht (g/mol) 247.14
MDL-Nummer MFCD00006333
InChI-Schlüssel NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl methyl dihydrogen phosphate hydrate, pyridoxal phosphate hydrate, pyridoxal 5-phosphate monohydrate, phosphopyridoxal monohydrate, pyridoxyl phosphate monohydrate, unii-5v5ioj8338, pyridoxal-5-phosphate, monohydrate, pyridoxal-5'-phosphate monohydrate, pyridoxal-5-phosphate monohydrate, pyridoxal 5'-phosphate monohydrate
PubChem CID 38882
SMILES CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridoxal 5-phosphate monohydrate
Schmelzpunkt 140.0°C to 143.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 10, 7879
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L water (20°C).
IUPAC-Name (4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyldihydrogenphosphat;hydrat
Formelmasse 265.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver