Learn More
Pyridoxal 5-Phosphat (Monohydrat), Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-28000
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10516204 1 g Bernsteinfarbiges Glas 1 Gramm
10516394 5 g Bernsteinfarbiges Glas 5 Gramm
10033284 25 g Bernsteinfarbiges Glas 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10516204
Marke: Fisher BioReagents BP26761
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
  • PLP eignet sich zur Modifizierung von Lysyl- und Valylresten und fungiert als Coenzym in Transaminationsreaktionen durch Bildung einer Schiffsbasenbindung mit Lysingruppen an der Aminotransferase.
  • PLP ist eine aktive Form von Vitamin B6
  • Dient auch als Coenzym bei einigen Decarboxylierungs- und Deaminationsreaktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-47-7
Summenformel C8H10NO6P
Molekulargewicht (g/mol) 247.14
MDL-Nummer MFCD00006333
InChI-Schlüssel NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxal phosphate, codecarboxylase, pyridoxal 5-phosphate, pyridoxal 5'-phosphate, pyridoxal p, biosechs, hairoxal, pyromijin, vitazechs, hiadelon
PubChem CID 1051
ChEBI CHEBI:18405
IUPAC-Name [(4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methoxy]phosphonic acid
SMILES CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridoxal 5-Phosphate
Namenshinweis Monohydrate
Schmelzpunkt 140°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Conforms to reference
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 1 g
Merck Index 15, 8092
Formelmasse 247.14
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver/Feststoff