Learn More
Pyridoxalhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023871
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11423458
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17855.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 65-22-5 | C8H10ClNO3 | 203.622 g/mol
Pyridoxal hydrochloride is used in labeling of amino acids for their detection. It finds application in neurotransmitters, sphingolipids and aminolevulinic acid. It is also used as a nutritional agent. It is also applied in research studies like biochemical, drugs and in media supplements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridoxalhydrochlorid wird zur Kennzeichnung von Aminosäuren für deren Nachweis verwendet. Es findet Anwendung in Neurotransmittern, Sphingolipiden und Aminovulinsäure. Es wird auch als Nährstoff verwendet. Es wird zudem in biochemischen und Forschungsstudien zu Drogen sowie in Medienergänzungen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Reduktionsmitteln und starken Basen. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-22-5
Summenformel C8H10ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 203.622
MDL-Nummer MFCD00012809
InChI-Schlüssel FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxal hydrochloride, pyridoxal hcl, vitamin b6 hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, unii-1416kf0qbc, 2-methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymethylpyridine hydrochloride, pl hcl, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde, hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylpyridine-4-carbaldehyde hydrochloride
PubChem CID 6171
IUPAC-Name 3-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)-2-Methylpyridin-4-carbaldehyd;Hydrochlorid
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)C=O)CO.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridoxal hydrochloride
Schmelzpunkt 172°C to 174°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 3656994
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,7978
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol.
Formelmasse 203.63
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado