Learn More
Pyridoxalhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyridoxal Hydrochloride |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H |
| Formelmasse | 203.0349 |