Learn More
Pyridoxamin Dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228896 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10785052 1 g Glasflasche 1 Gramm
10067789 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10785052
Marke: Thermo Scientific Acros 436250010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 524-36-7 | C8H12N2O2·2ClH | 241.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 524-36-7
Summenformel C8H12N2O2·2ClH
Molekulargewicht (g/mol) 241.12
InChI-Schlüssel HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxymethyl-2-methylpyridin-3-ol dihydrochloride, pyridoxamine dichlorohydrate, pyridoxylamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride, unii-yq8ncr7v0o, pyridoxamine 2hcl, yq8ncr7v0o, 2-methyl-3-hydroxy-4-aminomethyl-5-hydroxymethylpyridene dihydrochloride, pyridoxemine, dihydrochloride
PubChem CID 10664
IUPAC-Name 4-(Aminomethyl)-5-(Hydroxymethyl)-2-Methylpyridin-3-ol;Dihydrochlorid
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CN)CO.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridoxamine dihydrochloride
Schmelzpunkt 216,0 bis 218,0 °C
Farbe Braun bis Weiß
Elementanalytik 36.15 to 38.01% C, 10.54 to 11.08%N (based on monohydrate)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 to max. 102.5% min. (on dry basis) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15,8093
Formelmasse 241.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridoxamine dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.