Learn More
Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6-Hydrochlorid), Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyridoxine Hydrochloride |
| CAS | 58-56-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Pyridoxine Hydrochloride |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C8 H11 N O3 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Pyridoxine Hydrochloride, 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride, 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-di(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride, 3-Hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridine hydrochloride, 4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol hydrochloride, 4,5-Bis(hydroxymethyl)-3-hydroxy-2-methylpyridine hydrochloride, 4,5-Di(hydroxymethyl)-3-hydroxy-2-methylpyridine hydrochloride, 4,5-Dimethylol-3-hydroxy-2-methylpyridine hydrochloride, 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedicarbinol hydrochloride, Aderomine hydrochloride, Aderoxin, Aderoxine, Becilan, Beesix, Benadon, Bonasanit, Campoviton 6, Hexabetalin, Hexabione hydrochloride, Hexavibex, Hexermin, Hexobion, Pyridipca, Pyridox, Pyridoxin hydrochloride, Pyridoxine chloride, Pyridoxine hydrochloride, Pyridoxine hydrogen chloride, Pyridoxine monohydrochloride, Pyridoxinium chloride, Vitamin B6 hydrochloride, B6 HCl, 3-Hydroxy-4,5-dimethylol-alpha-picoline hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.Cc1ncc(CO)c(CO)c1O |
| IUPAC-Name | 4,5-Bis(Hydroxymethyl)-2-Methylpyridin-3-ol;Hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |