Learn More
Pyridoxin-zyklisches Ether-Verunreinigungs-Hydrochlorid-Salz, TRC
Artikelnummer. 30009405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009405 250 mg 250 Milligramm
30008713 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009405 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP991740250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1006-21-9
Summenformel C8 H9 N O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 187.62
Synonym 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride
IUPAC-Name 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol; Hydrochlorid
SMILES Cl.Cc1ncc2COCc2c1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5;/h2,10H,3-4H2,1H3;1H
Formelmasse 187.04
Reinheit (%) >95%