Learn More
Pyridoxin EP Verunreinigung A als Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17953776
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17953776 100 mg 100 Milligramm
17914366 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17953776 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0021.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Pyridoxin EP Verunreinigung A als Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride
CAS 1006-21-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H9 N O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP), Pyridoxine Imp. A (EP), 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Pyridoxine Impurity A as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5;/h2,10H,3-4H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1ncc2COCc2c1O
IUPAC-Name 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 187.62
Menge 100 mg
Formelmasse 187,04 g/mol