Learn More
Pyridoxin-Hydrochlorid, USP - F.C.C., J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyridoxinhydrochlorid |
Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 205.64 |
Güte | FCC/USP |