Learn More
Pyrilamin-Malatsalz, TRC
Artikelnummer. 30180389
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180389 5 g 5 Gramm
30179801 1 g 1 Gramm
30180029 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180389 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP9972255G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-33-6
Summenformel C17 H23 N3 O . C4 H4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 401.46
Synonym 1,2-Ethanediamine, N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (9CI), 1,2-Ethanediamine, N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Pyridine, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]-, maleate (1:1) (8CI), 2-[(2-Dimethylaminoethyl)(p-methoxybenzyl)amino]-pyridine maleate, 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]pyridine Bimaleate, AH, Anisopyradamine, Antamine, Anthisan maleate, Antihist, Antisan, Diaminide maleate, Enrumay, Histalet Forte, Histalon, Histan, Histapyran, Histatex, Histavet P, Mepyramine hydrogen maleinate, Mepyramine maleate, Minihist, N-p-Methoxybenzyl-N',N'-dimethyl-N-α-pyridylethylenediamine maleate, NSC 3604, Neo-Antergan maleate, Neoantergan maleate, Paramal, Paraminyl, Paraminyl maleate, Parmal, Prefrin A, Pymafed, Pyra Maleate, Pyramal, Pyranilamine maleate, Pyraninyl, Pyranisamine maleate, Pyrilamine maleate, Renstamin, Stamine, Stangen, Stangen maleate, Statomin maleate, Thylogen, Thylogen maleate
IUPAC-Name (Z)-but-2-Enedioinsäure; N'-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-N,N-dimethyl-N'-pyridin-2-ylethan-1,2-diamin
SMILES COc1ccc(CN(CCN(C)C)c2ccccn2)cc1.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mepyramine maleate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H23N3O.C4H4O4/c1-19(2)12-13-20(17-6-4-5-11-18-17)14-15-7-9-16(21-3)10-8-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11H,12-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formelmasse 401.1951