Learn More
R&D Systems™ Pyrimethamine
Artikelnummer. 18752774
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18752774 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18752774 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 3918/50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent inhibitor of multidrug and toxin extrusion (MATE) transporters; also DHFR and STAT3 inhibitor
Potent inhibitor of multidrug and toxin extrusion (MATE) transporters (Ki values are 46 and 77 nM for human MATE2-K-HEK293 and MATE1-HEK293 cells respectively). Also inhibits dihydrofolate reductase (DHFR) and STAT3. Decreases proliferation of human autosomal dominant polycystic kidney disease cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrimethamine
CAS 58-14-0
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C12H13ClN4
Formelmasse 248.71
Reinheit >99%
Molekulargewicht 248.71