Learn More
Pyrimethamine, MedChemExpress
Beskrivelse
Pyrimethamine(RP4753) is a medication used for protozoal infections
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Pyrimethamine |
| CAS | 58-14-0 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C12H13ClN4 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | Pirimecidan Pirimetamin RP 4753 |
| Solubility Information | DMSO : 20 mg/mL (80.41 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=NC(N)=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C(CC)=N1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 248.71 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?