Learn More
Pyrimidin-2-carboxamidoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7036106
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15490668
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54351.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90993-49-0
Summenformel C5H6N4O
Molekulargewicht (g/mol) 138.13
MDL-Nummer MFCD09751609,MFCD12093698
InChI-Schlüssel RYYZBKPHKBOVSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxy-2-pyrimidinecarboximidamide, n-hydroxypyrimidine-2-carboximidamide, n'-hydroxypyrimidine-2-carboximidamide, pyrimidine-2-carboxamide oxime, z-n'-hydroxypyrimidine-2-carboximidamide, 2-pyrimidinecarboxamide oxime, mtmydzfbfhzrij-uhfffaoysa-n, n-hydroxy pyrimidine-carboxamidine, n-hydroxy-pyrimidine-2-carboxamidine, e-n'-hydroxypyrimidine-2-carboximidamide
PubChem CID 51550622
IUPAC-Name Nitroso(1H-Pyrimidin-2-yliden)Methanamin
SMILES NC(N=O)=C1NC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrimidine-2-carboxamidoxime
Schmelzpunkt 230°C to 235°C
Menge 250 mg
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 97%