Learn More
Pyrimidin-2-Carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077581 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15720899
Marke: Thermo Scientific Acros 455830010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 31519-62-7 | C5H4N2O2 | 124.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31519-62-7
Summenformel C5H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.10
MDL-Nummer MFCD00856161
InChI-Schlüssel ZFCHNZDUMIOWFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrimidinecarboxylic acid, 2-carboxypyrimidine, pyrimidine carboxylic acid, pyrimidinecarboxylic acid, 2-carboxy-1,3-diazine, 2-pyrimidinecarboxylic acid 6ci,8ci,9ci, 2-pyrimidinecarboxylicacid, 2-carboxy pyrimidine, pubchem9603, pyrimidine-carboxylic acid
PubChem CID 12626245
IUPAC-Name Pyrimidin-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=NC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrimidine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 190.0°C to 195.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 124.1
Reinheit (%) 95%