Learn More
Pyrimidin-2-sulfonylfluorid, TRC
Artikelnummer. 30334864
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334864 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334864 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB526118100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrimidine-2-sulfonyl Fluoride
CAS 35762-87-9
Summenformel C4H3FN2O2S
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H3FN2O2S/c5-10(8,9)4-6-2-1-3-7-4/h1-3H
SMILES C1=CN=C(N=C1)S(=O)(=O)F
IUPAC-Name Pyrimidin-2-Sulfonylfluorid
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
Formelmasse 161.9899