Learn More
Pyrimidin-2-Thiocarboxamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15470978 1 g 1 Gramm
15490978 250 mg 250 Milligramm
15480978 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470978 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54783.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4537-73-9 | C5H5N3S | 139.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Pyrimidin-2-Thiocarboxamid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als synthetischer Baustein verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4537-73-9
Summenformel C5H5N3S
Molekulargewicht (g/mol) 139.176
MDL-Nummer MFCD12093703
InChI-Schlüssel QAUHVPUYFSGVME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrimidinecarbothioamide, pyrimidine-2-thiocarboxamide, 2-pyrimidinecarbothioamide 9ci
PubChem CID 23273397
IUPAC-Name Pyrimidin-2-Carbothioamid
SMILES C1=CN=C(N=C1)C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrimidine-2-thiocarboxamide
Menge 1 g
Beilstein 508162
Formelmasse 139.17
Reinheit (%) 97%