Learn More
Pyrimidin-2-Thiocarboxamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490978
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15490978
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54783.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 4537-73-9 | C5H5N3S | 139.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Pyrimidin-2-Thiocarboxamid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als synthetischer Baustein verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4537-73-9
Summenformel C5H5N3S
Molekulargewicht (g/mol) 139.176
MDL-Nummer MFCD12093703
InChI-Schlüssel QAUHVPUYFSGVME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrimidinecarbothioamide, pyrimidine-2-thiocarboxamide, 2-pyrimidinecarbothioamide 9ci
PubChem CID 23273397
IUPAC-Name Pyrimidin-2-Carbothioamid
SMILES C1=CN=C(N=C1)C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrimidine-2-thiocarboxamide
Menge 250 mg
Beilstein 508162
Formelmasse 139.17
Reinheit (%) 97%