Learn More
Pyrimidin-5-Boronsäure, 98 %
Artikelnummer. 15439757
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15439757 250 mg 250 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 15439757
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52984.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Pyrimidin-5-Boronsäure könnte in einer analogen Eintopf-kupferkatalysierten DBAD-Kupplung und -Kondensation verwendet werden. Die weit verbreitete Suzuki-Miyaura-Kupplung ermöglicht die Kupplung von Borsäuren mit Kohlenstoffhalogeniden und -surrogate.
Löslichkeit
Löslich in Äther, MeOH, DMSO, THF.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrimidine-5-boronic acid
CAS 109299-78-7
Schmelzpunkt >300°C
Summenformel C4H5BN2O2
MDL-Nummer MFCD03002366
Menge 250 mg
Synonym 5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid
Löslichkeitsinformationen Soluble in Ether,MeOH,DMSO,THF.
InChI-Schlüssel HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CN=CN=C1
IUPAC-Name 5-Pyrimidinylboronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 123.91
PubChem CID 2795193
Formelmasse 123.91
Reinheit (%) 98%