Learn More
Pyrimidin-5-Boronsäure-Hämihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492260
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492260 10 g 10 Gramm
11482260 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492260 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H29212.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 696602-91-2 | C8H12B2N4O5 | 265.827 g/mol
It is employed as a intermediates for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika eingesetzt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 696602-91-2
Summenformel C8H12B2N4O5
Molekulargewicht (g/mol) 265.827
MDL-Nummer MFCD03002366
InChI-Schlüssel YXMKGFBYXBTOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidin-5-ylboronic acid hemihydrate, pyrimidine-5-boronic acid hemihydrate, 132.91 anhydrous, c4h5bn2o2.5h2o, bis pyrimidin-5-ylboronic acid hydrate
PubChem CID 67112167
IUPAC-Name Pyrimidin-5-ylboronsäure;hydrat
SMILES B(C1=CN=CN=C1)(O)O.B(C1=CN=CN=C1)(O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrimidine-5-boronic acid hemihydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 10 g
Formelmasse 132.91 (123.91 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%